2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS4062G5EA
0
CHF
ACTIAS4062G5
ACTIAS4062G25
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃F₄N MW: 165.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD03092901 CAS Number: 94239-04-0 EINECS: 428-100-3 |