3,5-Dihydroxybenzamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34911G10EA
0
CHF
ACTIAS34911G10
ACTIAS34911G5
ACTIAS34911G1
3,5-Dihydroxybenzamide
3,5-Dihydroxybenzamide
Formula:
C₇H₇NO₃ |
MDL Number:
MFCD00017123 CAS Number: 3147-62-4 EINECS: 221-571-4 |