3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Synonyms:
Diketocyclobutendiol
, 1,2-Dihydroxy-1-cyclobuten-3,4-dion
, 1,2-Dihydroxycyclobuten-3,4-dion
, Quadratsäure
, Squarsäure
ACTIAS51358G5EA
0
CHF
ACTIAS51358G5
ACTIAS51358G25
ACTIAS51358G100
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel:
C₄H₂O₄ MW: 114,06 g/mol Melting Pt: 293 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001334 CAS-Nummer: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 UN: 3261 ADR: 8,II |