2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
ACTIAS7047G1EA 0 CHF
ACTIAS7047G25 ACTIAS7047G1 ACTIAS7047G5
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
MDL Number: MFCD00012347
CAS Number: 23056-39-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III