3-Chloro-5-fluoroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40341G5EA
0
CHF
ACTIAS40341G5
3-Chloro-5-fluoroaniline
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD03407962 CAS Number: 4863-91-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |