3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33224G5EA 0 CHF
ACTIAS33224G5 ACTIAS33224G1 ACTIAS33224G10
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
MDL Number: MFCD03407967
CAS Number: 327056-73-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III