2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36039G1EA 0 CHF
ACTIAS36039G1 ACTIAS36039G5
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
MDL Number: MFCD03407966
CAS Number: 874781-08-5