5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
ACTIAS31514G5EA 0 CHF
ACTIAS31514G5 ACTIAS31514G1 ACTIAS31514G10
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
MDL Number: MFCD03095094
CAS Number: 375368-84-6