2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
ACTIAS33577G5EA
0
CHF
ACTIAS33577G5
ACTIAS33577G1
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972725 CAS Number: 38186-84-4 |