3-Chlorothiobenzamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20696G25EA 241 CHF
ACTIAS20696G25 ACTIAS20696G5
3-Chlorothiobenzamide
3-Chlorothiobenzamide
Formula: C₇H₆ClNS
MW: 171.65 g/mol
MDL Number: MFCD00276993
CAS Number: 2548-79-0