2,4-Dichlorothiobenzamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20695G25EA
0
CHF
ACTIAS20695G25
ACTIAS20695G100
ACTIAS20695G5
2,4-Dichlorothiobenzamide
2,4-Dichlorothiobenzamide
Formula:
C₇H₅Cl₂NS |
MDL Number:
MFCD00173930 CAS Number: 2775-38-4 |