3-Chlor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Chlor-4-methoxybenzoesäurenitril
ACTIAS25367G1EA
25
CHF
ACTIAS25367G1
ACTIAS25367G25
ACTIAS25367G5
3-Chlor-4-methoxybenzonitril
3-Chlor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167,59 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Melting Pt: 107…109 °C |
MDL Number:
MFCD03093073 CAS-Nummer: 102151-33-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |