5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34554G5EA
0
CHF
ACTIAS34554G5
ACTIAS34554G1
ACTIAS34554G10
5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆ClNO Boiling Pt: 276 °C (1013 hPa) Melting Pt: 99 °C |
MDL Number:
MFCD00052867 CAS Number: 55877-79-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |