3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS40339G5EA
0
CHF
ACTIAS40339G5
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa) Melting Pt: 133…134 °C Dichte: 1,0404 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
2420-16-8 |