3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35635G1EA 0 CHF
ACTIAS35635G1 ACTIAS35635G5
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
CAS Number: 2314-36-5