2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31023G5EA
0
CHF
ACTIAS31023G1
ACTIAS31023G5
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052184 CAS Number: 56962-11-9 |