2-Bromo-4-methoxyphenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Brom-4-hydroxyanisole
ACTIAS25295G25EA 304 CHF
ACTIAS25295G25 ACTIAS25295G5
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MDL Number: MFCD02113712
CAS Number: 17332-11-5