2-Bromo-5-methoxyphenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Brom-3-hydroxyanisole
ACTIAS33866G5EA
0
CHF
ACTIAS33866G5
ACTIAS33866G1
2-Bromo-5-methoxyphenol
2-Bromo-5-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇BrO₂ |
MDL Number:
MFCD03428523 CAS Number: 63604-94-4 |