2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31183G5EA
0
CHF
ACTIAS31183G10
ACTIAS31183G5
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formula:
Câ‚…Hâ‚‚Brâ‚‚Nâ‚‚Oâ‚‚ |
MDL Number:
MFCD09266223 CAS Number: 15862-37-0 |