2-Brom-5-nitro-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Brom-4-methyl-5-nitropyridin
ACTIAS31573G5EA
0
CHF
ACTIAS31573G10
ACTIAS31573G5
2-Brom-5-nitro-4-picolin
2-Brom-5-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095066 CAS-Nummer: 23056-47-5 |