2-Amino-4-bromophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
ACTIAS31282G5EA 31 CHF
ACTIAS31282G5 ACTIAS31282G10
2-Amino-4-bromophenol
2-Amino-4-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
MDL Number: MFCD00235171
CAS Number: 40925-68-6