3-Amino-4-bromopyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Bromo-3-pyridylamine
, 4-Bromopyridin-3-amine
ACTIAS31215G1EA
0
CHF
ACTIAS31215G1
ACTIAS31215G5
3-Amino-4-bromopyridine
3-Amino-4-bromopyridine
Formula:
Câ‚…Hâ‚…BrNâ‚‚ |
MDL Number:
MFCD04112575 CAS Number: 239137-39-4 |