4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31902G5EA
0
CHF
ACTIAS31902G5
ACTIAS31902G1
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Formula:
C₆H₅BrFNO₂S MW: 254.08 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094292 CAS Number: 263349-73-1 |