4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
ACTIAS33829G5EA 42 CHF
ACTIAS33829G5 ACTIAS33829G1 ACTIAS33829G10
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
MDL Number: MFCD05668981
CAS Number: 50824-04-9