2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
ACTIAS32478G1EA
0
CHF
ACTIAS32478G1
ACTIAS32478G5
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD06657954 CAS Number: 81107-97-3 |