4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
ACTIAS20100G25EA 2303 CHF
ACTIAS20100G25 ACTIAS20100G100
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
Boiling Pt: 238…239 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71…73 °C
MDL Number: MFCD00143264
CAS Number: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III