2-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24840G25EA 360 CHF
ACTIAS24840G25 ACTIAS24840G5
2-Bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200.01 g/mol
MDL Number: MFCD07368773
CAS Number: 425379-16-4