4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31159G5EA
0
CHF
ACTIAS31159G5
ACTIAS31159G1
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095000 CAS Number: 133059-43-5 |