3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35176G1EA
0
CHF
ACTIAS35176G1
ACTIAS35176G10
ACTIAS35176G5
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄BrF₃O |
MDL Number:
MFCD08059506 CAS Number: 477535-41-4 |