3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
ACTIAS50411G5EA
0
CHF
ACTIAS50411G5
ACTIAS50411G25
ACTIAS50411G1
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095305 CAS Number: 17282-01-8 |