4-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30894G1EA
0
CHF
ACTIAS30894G1
ACTIAS30894G5
4-Bromo-2-methoxybenzonitrile
4-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₆BrNO |
MDL Number:
MFCD06738651 CAS Number: 330793-38-9 |