3-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32494G1EA 0 CHF
ACTIAS32494G1 ACTIAS32494G5
3-Bromo-5-methoxybenzonitrile
3-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212.05 g/mol
MDL Number: MFCD08061971
CAS Number: 867366-91-4