3-Bromo-5-chloro-2-methoxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1860G1EA 0 CHF
ACTIAS1860G1 ACTIAS1860G5
3-Bromo-5-chloro-2-methoxypyridine
3-Bromo-5-chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrClNO
MDL Number: MFCD08059322
CAS Number: 102830-75-1