3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31815G1EA 0 CHF
ACTIAS31815G1 ACTIAS31815G5
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formula: Câ‚…Hâ‚‚BrClNâ‚‚Oâ‚‚
MDL Number: MFCD07368836
CAS Number: 31872-63-6