3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31949G5EA 0 CHF
ACTIAS31949G5 ACTIAS31949G1
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
MDL Number: MFCD03095269
CAS Number: 884494-36-4