2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51603G5EA 0 CHF
ACTIAS51603G5 ACTIAS51603G1
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClN
MW: 216.46 g/mol
MDL Number: MFCD00158966
CAS Number: 57381-49-4