3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromo-2-chloro-5-picoline
ACTIAS40314G5EA
0
CHF
ACTIAS40314G25
ACTIAS40314G5
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrClN |
MDL Number:
MFCD01830664 CAS Number: 17282-03-0 |