3-Bromo-6-chloropyridazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30573G5EA 0 CHF
ACTIAS30573G5 ACTIAS30573G1
3-Bromo-6-chloropyridazine
3-Bromo-6-chloropyridazine
Formula: Câ‚„Hâ‚‚BrClNâ‚‚
MDL Number: MFCD09834814
CAS Number: 89089-18-9