3-Bromosalicylaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
ACTIAS30567G1EA 0 CHF
ACTIAS30567G1 ACTIAS30567G5
3-Bromosalicylaldehyde
3-Bromosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
MDL Number: MFCD00016587
CAS Number: 1829-34-1