2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34025G5EA 0 CHF
ACTIAS34025G5 ACTIAS34025G1 ACTIAS34025G10
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
CAS Number: 196081-71-7