2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31233G10EA
0
CHF
ACTIAS31233G10
ACTIAS31233G5
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00195552 CAS Number: 2973-59-3 EINECS: 426-540-0 |