2,5-Dibromo-4-picoline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
ACTIAS4033G5EA
30
CHF
ACTIAS4033G5
2,5-Dibromo-4-picoline
2,5-Dibromo-4-picoline
Formula:
C₆H₅Br₂N MW: 250.92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234955 CAS Number: 3430-26-0 |