2,5-Dibromo-4-methylimidazole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2,5-Dibromo-4-methyl-1H-imidazole
ACTIAS31793G5EA
0
CHF
ACTIAS31793G5
ACTIAS31793G1
2,5-Dibromo-4-methylimidazole
2,5-Dibromo-4-methylimidazole
Formula:
C₄H₄Br₂N₂ |
MDL Number:
MFCD02179519 CAS Number: 219814-29-6 |