2-Bromofuran
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24335G5EA 135 CHF
ACTIAS24335G100 ACTIAS24335G5 ACTIAS24335G25
2-Bromofuran
2-Bromofuran
Formula: C₄H₃BrO
MDL Number: MFCD00216609
CAS Number: 584-12-3