4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine
ACTIAS16236G1EA
0
CHF
ACTIAS16236G1
ACTIAS16236G5
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formula:
C₅H₄BrClN₂ |
MDL Number:
MFCD09263478 CAS Number: 215364-85-5 |