3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
2-Bromo-5-chloro-3-pyridylamine
ACTIAS4070G5EA
0
CHF
ACTIAS4070G5
ACTIAS4070G25
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formula:
Câ‚…Hâ‚„BrClNâ‚‚ |
MDL Number:
MFCD07368976 CAS Number: 90902-83-3 |