5-Chloro-2-fluorophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31196G5EA
0
CHF
ACTIAS31196G1
ACTIAS31196G5
5-Chloro-2-fluorophenol
5-Chloro-2-fluorophenol
Formula:
C₆H₄ClFO |
CAS Number:
186589-76-4 |