4-Bromo-3-chlorophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34919G5EA
0
CHF
ACTIAS34919G5
ACTIAS34919G1
ACTIAS34919G10
4-Bromo-3-chlorophenol
4-Bromo-3-chlorophenol
Formula:
C₆H₄BrClO |
MDL Number:
MFCD00070744 CAS Number: 13631-21-5 |