4-Bromophthalic acid
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS32923G1EA
0
CHF
ACTIAS32923G1
ACTIAS32923G5
4-Bromophthalic acid
4-Bromophthalic acid
Formula:
C₈H₅BrO₄ |
MDL Number:
MFCD00043538 CAS Number: 6968-28-1 EINECS: 230-183-4 |