5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35079G5EA 0 CHF
ACTIAS35079G5 ACTIAS35079G1 ACTIAS35079G10
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
MDL Number: MFCD00236281
CAS Number: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III